Merck
767263
Sigma-Aldrich
Polyester bis-MPA dendron, 8 hydroxyl, 1 amine
generation 3
Sinónimos:
bisMPA dendrimer, bisMPA dendron
About This Item
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
descripción
hydroxyl surface groups
Formulario
solid
mol peso
generation 3
Características
focal point amine
nº de grupos superficiales
8
mp
275-280 °C
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CCC(COC(=O)c1ccc(N)cc1)(COC(=O)C(C)(COC(=O)C(C)(CO)CO)COC(=O)C(C)(CO)CO)COC(=O)C(C)(COC(=O)C(C)(CO)CO)COC(=O)C(C)(CO)CO
InChI
1S/C43H67NO22/c1-8-43(25-60-30(53)28-9-11-29(44)12-10-28,26-65-35(58)41(6,21-61-31(54)37(2,13-45)14-46)22-62-32(55)38(3,15-47)16-48)27-66-36(59)42(7,23-63-33(56)39(4,17-49)18-50)24-64-34(57)40(5,19-51)20-52/h9-12,45-52H,8,13-27,44H2,1-7H3
Clave InChI
ABFRDJWLXWYYKC-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
calculated mol. wt. 950
Aplicación
Amine dendrons can be covalently attached through conjugation to carboxyl groups, primary amines, or sulfhydryl groups. Amines can also attach to oxidized carbohydrate groups (usually aldehydes) by reductive amination.
Otras notas
Bis-MPA = 2,2-Bis(hydroxyl-methyl)propionic acid
Información legal
Manufactured by Polymer Factory Sweden AB
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)