Merck
767107
Sigma-Aldrich
Pyridine-15N, d5
98 atom % D, 98 atom % 15N, 97% (CP)
About This Item
Fórmula lineal:
C5D515N
Peso molecular:
85.12
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
98 atom % 15N
98 atom % D
Ensayo
97% (CP)
Formulario
liquid
cambio de masa
M+6
cadena SMILES
[2H]C1=C([2H])C([2H])=[15N]C([2H])=C1[2H]
InChI
1S/C5H5N/c1-2-4-6-5-3-1/h1-5H/i1D,2D,3D,4D,5D,6+1
Clave InChI
JUJWROOIHBZHMG-ADSFZWBGSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
62.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
17.0 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)