Merck
76657
Sigma-Aldrich
Pentaerythritol tris[3-(1-aziridinyl)propionate]
technical, ≥90% (CHN)
Sinónimos:
TAZO, Xama 7
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H33N3O7
Número de CAS:
Peso molecular:
427.49
Beilstein/REAXYS Number:
6618745
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
grade
technical
assay
≥90% (CHN)
autoignition temp.
899 °F
refractive index
n20/D 1.496 (lit.)
n20/D 1.496
density
1.158 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
OCC(COC(=O)CCN1CC1)(COC(=O)CCN2CC2)COC(=O)CCN3CC3
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Irrit. 2
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)