Merck
766011
Sigma-Aldrich
8-Bromoinosine
95%
Sinónimos:
8-Bromo-9-β-D-ribofuranosyl-6H-purin-6-one
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H11BrN4O5
Número de CAS:
Peso molecular:
347.12
MDL number:
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
95%
form
solid
mp
180-190 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)n2c(Br)nc3C(=O)NC=Nc23
InChI
1S/C10H11BrN4O5/c11-10-14-4-7(12-2-13-8(4)19)15(10)9-6(18)5(17)3(1-16)20-9/h2-3,5-6,9,16-18H,1H2,(H,12,13,19)/t3-,5-,6-,9-/m1/s1
InChI key
XCAXTILLADBPII-UUOKFMHZSA-N
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)