764779
Poly(ethylene glycol) methyl ether-block-poly(D,L lactide)
PEG average Mn 2,000, PDLLA average Mn 2,000
Sinónimos:
PEG-PDLLA
About This Item
Productos recomendados
descripción
n=45, m=28 (typical)
typical PEG PDI<1.1; overall PDI<1.4 (THF, PEO)
Nivel de calidad
Formulario
pellets
mol peso
PDLLA average Mn 2,000
PEG average Mn 2,000
average Mn 4,000 (total)
marco temporal de la degradación
2-4 weeks
temperatura de transición
Tg 11 °C (PEG block)
Tm 244-248 °C
Tg 88 °C (PDLLA block)
PDI
≤1.4
temp. de almacenamiento
2-8°C
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Características y beneficios
- Good biocompatibility, low immunogenicity and good degradability.
- Properties can be easily modulated by changing the block copolymer segment sizes to suit a particular application.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Local delivery of bioactive molecules using an implantable device can decrease the amount of drug dose required as well as non-target site toxicities compared to oral or systemic drug administration.
The development of drugs that target specific locations within the human body remains one of the greatest challenges in biomedicine today.
AliAliphatic polyesters, including polylactide and polyglycolide, are biodegradable polymers widely used in medical applications.