Merck
763985
Sigma-Aldrich
2,2′-(9,9-Dioctyl-9H-fluorene-2,7-diyl)bisthiophene
97%
Sinónimos:
2,7-Bis(thien-2-yl)-9,9-dioctylfluorene, Thiophene, 2,2′-(9,9-dioctyl-9H-fluorene-2,7-diyl)bis-
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C37H46S2
Número de CAS:
Peso molecular:
554.89
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensayo
97%
Formulario
powder
mp
35-40 °C
cadena SMILES
CCCCCCCCC1(CCCCCCCC)c2cc(ccc2-c3ccc(cc13)-c4cccs4)-c5cccs5
InChI
1S/C37H46S2/c1-3-5-7-9-11-13-23-37(24-14-12-10-8-6-4-2)33-27-29(35-17-15-25-38-35)19-21-31(33)32-22-20-30(28-34(32)37)36-18-16-26-39-36/h15-22,25-28H,3-14,23-24H2,1-2H3
Clave InChI
HGAWLLXSUXWDFN-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Fluorene monomer which contains thiophene designed to expand the
spectral width of absorption appropriate for sunlight harvesting in polymer solar cells.1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Advances in Functional Materials, 18, 2824-2833 (2008)