Merck
762733
Sigma-Aldrich
Ethyl 3-aminothiophene-2-carboxylate
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H9NO2S
Número de CAS:
Peso molecular:
171.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
40-45 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCOC(=O)c1sccc1N
InChI
1S/C7H9NO2S/c1-2-10-7(9)6-5(8)3-4-11-6/h3-4H,2,8H2,1H3
Clave InChI
VSRVNHPIXCUMIA-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
No data available
Punto de inflamabilidad (°C)
No data available
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)