Merck
762113
Sigma-Aldrich
3-(Trifluoromethyl)cyclohexanone
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H9F3O
Número de CAS:
Peso molecular:
166.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.400
densidad
1.212 g/mL at 25 °C
grupo funcional
fluoro
ketone
cadena SMILES
FC(F)(F)C1CCCC(=O)C1
InChI
1S/C7H9F3O/c8-7(9,10)5-2-1-3-6(11)4-5/h5H,1-4H2
Clave InChI
YHADNJOEQWBXAR-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
174.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
78.88 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)