761478
N,N′-Bis(phenanthren-9-yl)-N,N′-bis(phenyl)-benzidine
99% (HPLC)
Sinónimos:
N,N′-Di-[(9-phenanthrenyl)-N,N′-diphenyl]-1,1′-biphenyl-4,4′-diamine, PAPB
About This Item
Ensayo
99% (HPLC)
Formulario
powder
mp
287-293 °C
Absorción
115696 at 256 nm
30624 at 297 nm
42143 at 338 nm
cadena SMILES
c1ccc(cc1)N(c2ccc(cc2)-c3ccc(cc3)N(c4ccccc4)c5cc6ccccc6c7ccccc57)c8cc9ccccc9c%10ccccc8%10
InChI
1S/C52H36N2/c1-3-17-41(18-4-1)53(51-35-39-15-7-9-21-45(39)47-23-11-13-25-49(47)51)43-31-27-37(28-32-43)38-29-33-44(34-30-38)54(42-19-5-2-6-20-42)52-36-40-16-8-10-22-46(40)48-24-12-14-26-50(48)52/h1-36H
Clave InChI
LBFXFIPIIMAZPK-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)