760889
Poly(ethylene glycol), 8 hydroxyl dendron, generation 2
average Mn 21,000
Sinónimos:
Bis-MPA poly(ethylene glycol), Bis[2,2-bis(hydroxymethyl)propanoic acid] PEG, Dendron functionalized PEG, generation 2, PFD-G2-PEG20k-OH
About This Item
Productos recomendados
descripción
esterified with 4 OH groups
Formulario
powder
mol peso
PEG average Mn 20,000 (n~450)
average Mn 21,000
Características
generation 2
mp
56-60 °C
grupo funcional
hydroxyl
Aplicación
2. Surface modified for targeting, imaging and drug delivery
3. Antibody-dendrimer conjugate
4. Anti viral drugs
5. Tissue repair scaffolds
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
for 2D and 3D Cell Culture