Merck
760315
Sigma-Aldrich
Imidazo[1,2-a]pyridine-5-carboxaldehyde
97%
Sinónimos:
5-Formylimidazo[1,2-a]pyridine, Imidazo[1,2-a]pyridine-5-carbaldehyde
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H6N2O
Número de CAS:
Peso molecular:
146.15
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
form
solid
mp
123-126 °C
functional group
aldehyde
SMILES string
O=Cc1cccc2nccn12
InChI
1S/C8H6N2O/c11-6-7-2-1-3-8-9-4-5-10(7)8/h1-6H
InChI key
IZZPLXLDWJCBDF-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)