Merck
760307
Sigma-Aldrich
1,2,4-Triazolo[1,5-a]pyridine-5-carboxaldehyde
97%
Sinónimos:
5-Formyl-1,2,4-triazolo[1,5-a]pyridine, [1,2,4]Triazolo[1,5-a]pyridine-5-carbaldehyde
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H5N3O
Número de CAS:
Peso molecular:
147.13
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
form
solid
mp
165-170 °C
functional group
aldehyde
SMILES string
O=Cc1cccc2ncnn12
InChI
1S/C7H5N3O/c11-4-6-2-1-3-7-8-5-9-10(6)7/h1-5H
InChI key
DTAPWKGEDZQFBL-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)