Merck
760234
Sigma-Aldrich
3,4-Dihydro-2H-benzopyran-3-carboxylic acid
97%
Sinónimos:
3,4-Dihydro-2H-1-benzopyran-3-carboxylic acid, Chroman-3-carboxylic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H10O3
Número de CAS:
Peso molecular:
178.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
120-125 °C
grupo funcional
carboxylic acid
cadena SMILES
OC(=O)C1COc2ccccc2C1
InChI
1S/C10H10O3/c11-10(12)8-5-7-3-1-2-4-9(7)13-6-8/h1-4,8H,5-6H2,(H,11,12)
Clave InChI
UGAGZMGJJFSKQM-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)