Merck
760188
Sigma-Aldrich
4,5,6,7-Tetrahydrobenzo[b]thiophene-3-carboxylic acid
97%
Sinónimos:
4,5,6,7-Tetrahydrobenzothiophene-3-carboxylic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H10O2S
Número de CAS:
Peso molecular:
182.24
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
form
solid
mp
179-184 °C
functional group
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)c1csc2CCCCc12
InChI
1S/C9H10O2S/c10-9(11)7-5-12-8-4-2-1-3-6(7)8/h5H,1-4H2,(H,10,11)
InChI key
TUZZQEHPGHKGRJ-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)