Merck
759899
Sigma-Aldrich
6-Chloro-1,2,4-triazolo[4,3-a]pyrazine
95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H3ClN4
Peso molecular:
154.56
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
95%
Formulario
solid
mp
195-205 °C
grupo funcional
chloro
cadena SMILES
Clc1cn2cnnc2cn1
InChI
1S/C5H3ClN4/c6-4-2-10-3-8-9-5(10)1-7-4/h1-3H
Clave InChI
AEYXOXKPWJKVTB-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)