759864
1,2-Difluorobenzene-d4
97 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6D4F2
Peso molecular:
118.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de la sustancia en PubChem:
Productos recomendados
pureza isotópica
97 atom % D
Ensayo
98% (CP)
Formulario
liquid
cambio de masa
M+4
cadena SMILES
[2H]C1=C([2H])C([2H])=C([2H])C(F)=C1F
InChI
1S/C6H4F2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H/i1D,2D,3D,4D
Clave InChI
GOYDNIKZWGIXJT-RHQRLBAQSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
33.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
1 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)