Merck
759600
Sigma-Aldrich
2-Mercaptopyridine-3-carbonitrile
95%
Sinónimos:
2-Mercaptonicotinonitrile, 3-Cyanopyridine-2-thiol
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 464,00
US$ 464,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 464,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H4N2S
Número de CAS:
Peso molecular:
136.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 464,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
95%
Formulario
solid
mp
250-260 °C
grupo funcional
nitrile
cadena SMILES
Sc1ncccc1C#N
InChI
1S/C6H4N2S/c7-4-5-2-1-3-8-6(5)9/h1-3H,(H,8,9)
Clave InChI
VKEKYGNDJZUZTL-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)