Merck
759325
Sigma-Aldrich
2,4-Dibromothiophene
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 113,00
US$ 113,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 113,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H2Br2S
Número de CAS:
Peso molecular:
241.93
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 113,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
liquid
Nivel de calidad
índice de refracción
n20/D 1.632
densidad
2.157 g/mL at 25 °C
grupo funcional
bromo
cadena SMILES
Brc1csc(Br)c1
InChI
1S/C4H2Br2S/c5-3-1-4(6)7-2-3/h1-2H
Clave InChI
WAQFYSJKIRRXLP-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)