Merck
75854
Sigma-Aldrich
D-Homophenylalanine ethyl ester hydrochloride
≥98.0% (HPLC)
Sinónimos:
(−)-Ethyl (R)-2-Amino-4-phenylbutyrate hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H17NO2 · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
243.73
Beilstein:
8937583
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
eCl@ss:
32160406
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
Formulario
powder
actividad óptica
[α]/D -38.0±2.0°, c = 1 in H2O
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
Cl.CCOC(=O)[C@H](N)CCc1ccccc1
InChI
1S/C12H17NO2.ClH/c1-2-15-12(14)11(13)9-8-10-6-4-3-5-7-10;/h3-7,11H,2,8-9,13H2,1H3;1H/t11-;/m1./s1
Clave InChI
PTFKZMFFSIYCOV-RFVHGSKJSA-N
Aplicación
D-Homophenylalanine ethyl ester hydrochloride may be used to synthesize (R)-2-amino-4-phenylbutan-1-ol, an intermediate for 2,6-bis[(4R)-4,5-dihydro-4-(2-phenylethyl)-2-oxazolyl]pyridine ligand.[1]
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Synthesis of Chiral Pyridine Bis (Oxazoline) Ligands for Nickel?Catalyzed Asymmetric Negishi Cross?Couplings of Secondary Allylic Chlorides with Alkylzincs: 2, 6?Bis [(4R)?4, 5?Dihydro?4?(2?Phenylethyl)?2?Oxazolyl]?Pyridine
Lou S and Fu GC
Organic Syntheses, 310-316 (2010)