Merck
757942
Sigma-Aldrich
AlCuFe quasicrystal
powder, 55-75 μm, ≥99.9% trace metals basis
Sinónimos:
Al-Cu-Fe, Icosahedral-AlCuFe, i-AlCuFe
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Al65Cu23Fe12
Peso molecular:
3885.50
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Ensayo
≥99.9% trace metals basis
Formulario
powder
tamaño de partícula
55-75 μm
Aplicación
AlCuFe quasicrystalline powder with narrow size distribution is suitable for thermal spraying, plasma spraying, coatings and thin film deposition, besides showing unique proerties arising from its quasicrystalline nature.
Pictogramas
FlameEnvironment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Flam. Sol. 2
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Salimon, A. I.; Korsunky, A. M.; Shelekhov, E. V.; et al
Acta Materialia, 49, 1821-1821 (2001)
Moskalewicz. T.; Kot, M.; Wendler, B
Applied Surface Science, 258, 848-848 (2011)