Merck
757934
Sigma-Aldrich
AlCuFe quasicrystal
powder, <10 μm, ≥99.9% trace metals basis
Sinónimos:
Al-Cu-Fe, Icosahedral-AlCuFe, i-AlCuFe
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Al65Cu23Fe12
Peso molecular:
3885.50
Código UNSPSC:
12352103
Ensayo
≥99.9% trace metals basis
Formulario
powder
tamaño de partícula
<10 μm
Aplicación
AlCuFe quasicrystalline powder with narrow size distribution shows interesting optical properties makiing them suitable as solar selective absorbers for thermal energy application. Its low coefficient of friction along with high strength also makes them suitable for different coating applications.
Pictogramas
FlameEnvironment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Flam. Sol. 2
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Evidence for unconventional electronic transport in quasicrystals.
Mayou et al.
Physical review letters, 70(25), 3915-3918 (1993-06-21)
Prekul, A. F.; Shchegolikhina, N. I.; Gaiduchenko, A. B.; Grushevskii, K. I.
Physics of the Solid State, 53, 1987-1987 (2011)
Moskalewicz. T.; Kot, M.; Wendler, B
Applied Surface Science, 258, 848-848 (2011)