Merck
757683
Sigma-Aldrich
Bis(trifluoromethanesulfonyl)methane
97%
Sinónimos:
Bis(trifluoromethylsulfonyl)methane
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C3H2F6O4S2
Número de CAS:
Peso molecular:
280.17
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
32-36 °C
grupo funcional
fluoro
sulfone
cadena SMILES
FC(F)(F)S(=O)(=O)CS(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C3H2F6O4S2/c4-2(5,6)14(10,11)1-15(12,13)3(7,8)9/h1H2
Clave InChI
QBOFWVRRMVGXIG-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
A useful, solid, non-hygroscopic, nonoxidizing, soluble in organic solvents ligand for Lanthanide chemistry
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
No data available
Punto de inflamabilidad (°C)
No data available
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)