Merck
757446
Sigma-Aldrich
2-Methylpyrazine-d6
99 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5D6N2
Peso molecular:
100.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
99 atom % D
Ensayo
98% (CP)
bp
135 °C (lit.)
mp
-29 °C (lit.)
densidad
1.095 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+6
cadena SMILES
[2H]c1nc([2H])c(nc1[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C5H6N2/c1-5-4-6-2-3-7-5/h2-4H,1H3/i1D3,2D,3D,4D
Clave InChI
CAWHJQAVHZEVTJ-RLTMCGQMSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
122.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
50 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)