Merck
756938
Sigma-Aldrich
Suberic-d12 acid dihydrazide
98 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Fórmula lineal:
NH2NHCOCD2(CD2)4CD2CONHNH2
Peso molecular:
214.33
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
98 atom % D
Ensayo
98% (CP)
mp
140-144 °C (lit.)
cambio de masa
M+12
cadena SMILES
[2H]C([2H])(C(=O)NN)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(=O)NN
InChI
1S/C8H18N4O2/c9-11-7(13)5-3-1-2-4-6-8(14)12-10/h1-6,9-10H2,(H,11,13)(H,12,14)/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2
Clave InChI
HATIEXJZXOLRAO-LBTWDOQPSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
410.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
210 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)