Merck
75578
Sigma-Aldrich
4-Amino-1-Boc-piperidine hydrochloride
≥97.0% (N)
Sinónimos:
tert-Butyl 4-amino-1-piperidinecarboxylate hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H20N2O2 · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
236.74
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
≥97.0% (N)
Formulario
powder
cadena SMILES
Cl[H].CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(N)CC1
InChI
1S/C10H20N2O2.ClH/c1-10(2,3)14-9(13)12-6-4-8(11)5-7-12;/h8H,4-7,11H2,1-3H3;1H
Clave InChI
KLOQZAJAQQKCNC-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Mono-Boc-protected diamines are versatile building blocks for chemical synthesis. Their production is a lot more challenging than the simple reaction scheme might imply, because the Boc-anhydride reagent cannot differentiate between the two identical amino moieties in the substrate.