Merck
755540
Sigma-Aldrich
Ethyl 2,2-dibromodiethylphosphonoacetate
97%
Sinónimos:
2,2-Dibromo-2-(diethoxyphosphinyl)acetic acid ethyl ester
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H15Br2O5P
Número de CAS:
Peso molecular:
381.98
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
Formulario
liquid
idoneidad de la reacción
reaction type: C-C Bond Formation
índice de refracción
n20/D 1.493
densidad
1.636 at 25 °C
grupo funcional
bromo
ester
phosphonate
cadena SMILES
CCOC(=O)C(Br)(Br)P(=O)(OCC)OCC
InChI
1S/C8H15Br2O5P/c1-4-13-7(11)8(9,10)16(12,14-5-2)15-6-3/h4-6H2,1-3H3
Clave InChI
XKZDOIGWQFLTMZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Coupling partner in Suzuki-Miyuara C-C bond formations
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)