Merck
755222
Sigma-Aldrich
5-Amino-3-ethyl-1H-pyrazole
Sinónimos:
3-Amino-5-ethyl-2H-pyrazole
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H9N3
Número de CAS:
Peso molecular:
111.15
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
form
liquid
refractive index
n20/D 1.542
density
1.126 g/mL at 25 °C
SMILES string
CCc1cc(N)[nH]n1
InChI
1S/C5H9N3/c1-2-4-3-5(6)8-7-4/h3H,2H2,1H3,(H3,6,7,8)
InChI key
AXDGPQLEVYSXNL-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)