Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H4BrN3
Número CAS:
Peso molecular:
198.02
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleassay
97%
form
solid
mp
212-216 °C
functional group
bromo
SMILES string
Brc1cnc2nccn2c1
InChI
1S/C6H4BrN3/c7-5-3-9-6-8-1-2-10(6)4-5/h1-4H
InChI key
BQMWMOQCMFLRQQ-UHFFFAOYSA-N
Palabra de advertencia
Warning
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos diana
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?