Merck
754285
Sigma-Aldrich
(3-Glycidyl-2-13C-oxypropyl) trimethoxysilane
99 atom % 13C, 97% (CP)
Sinónimos:
3-(2,3-Epoxypropoxy-2-13C) propyltrimethoxysilane, GLYMO-(glycidyl-2-13C), Glycidyl-2-13C 3-(trimethoxysilyl)propyl ether
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13CC8H20O5Si
Peso molecular:
237.33
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensayo
97% (CP)
Formulario
liquid
bp
120 °C/2 mmHg (lit.)
densidad
1.074 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
CO[Si](OC)(OC)CCCOC[13CH]1OC1
InChI
1S/C9H20O5Si/c1-10-15(11-2,12-3)6-4-5-13-7-9-8-14-9/h9H,4-8H2,1-3H3/i9+1
Clave InChI
BPSIOYPQMFLKFR-QBZHADDCSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
275.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
135 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)