Merck
753742
Sigma-Aldrich
CdSeS/ZnS alloyed quantum dots
fluorescence λem 450 nm, 6 nm diameter, 1 mg/mL in toluene
Sinónimos:
QD alkyl functionalized, Fluorescent Nanocrystals, Trilite
About This Item
Fórmula lineal:
CdSxSe1-x/ZnS
Código UNSPSC:
26111700
NACRES:
NA.23
Formulario
liquid
Nivel de calidad
concentración
1 mg/mL in toluene
índice de refracción
n20/D 1.496 (lit.)
diámetro
6 nm
bp
110-111 °C (lit.)
densidad
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
fluorescencia
λem 450 nm
grupo funcional
oleic acid
temp. de almacenamiento
2-8°C
Aplicación
These Photo and Thermostable Quantum Dot materials have comparable fluorescence and molecular kinetics across all colors. Narrow and sharp emission peaks result in less overlap of peaks when multiplexing.
Nota de análisis
Full Width at Half Maximum: 30 - 40nm
Información legal
For use in optical electronics research only.
Trilite is a trademark of Cytodiagnostics Inc.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
39.2 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
4 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)