Merck
753440
Sigma-Aldrich
1-(3-Fluorophenyl)vinylboronic acid pinacol ester
97%
Sinónimos:
2-[1-(3-Fluorophenyl)vinyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H18BFO2
Número de CAS:
Peso molecular:
248.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.499
densidad
1.041 g/mL at 25 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC1(C)OB(OC1(C)C)C(=C)c2cccc(F)c2
InChI
1S/C14H18BFO2/c1-10(11-7-6-8-12(16)9-11)15-17-13(2,3)14(4,5)18-15/h6-9H,1H2,2-5H3
Clave InChI
JHYKXYAWAWZTCM-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)