Merck
751359
Sigma-Aldrich
4-Bromostilbene
95%
Sinónimos:
1-Bromo-4-(2-phenylethenyl)benzene
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H11Br
Número de CAS:
Peso molecular:
259.14
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
form:
solid
assay:
95%
assay
95%
form
solid
mp
138-141 °C
functional group
bromo
phenyl
SMILES string
Brc1ccc(cc1)\C=C\c2ccccc2
InChI
1S/C14H11Br/c15-14-10-8-13(9-11-14)7-6-12-4-2-1-3-5-12/h1-11H/b7-6+
InChI key
ZZMMKLVIBZWGPK-VOTSOKGWSA-N
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)