Merck
751286
Sigma-Aldrich
4-Amino-3-bromo-2-chloropyridine
97%
Sinónimos:
3-Bromo-2-chloropyridin-4-amine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H4BrClN2
Número de CAS:
Peso molecular:
207.46
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
148-153 °C
grupo funcional
bromo
chloro
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Nc1ccnc(Cl)c1Br
InChI
1S/C5H4BrClN2/c6-4-3(8)1-2-9-5(4)7/h1-2H,(H2,8,9)
Clave InChI
KTWAUKYSQFZIET-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)