Merck
751065
Sigma-Aldrich
Potassium 1,4-benzodioxane-6-trifluoroborate
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H7BF3KO2
Peso molecular:
242.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
295-301 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[K+].F[B-](F)(F)c1ccc2OCCOc2c1
InChI
1S/C8H7BF3O2.K/c10-9(11,12)6-1-2-7-8(5-6)14-4-3-13-7;/h1-2,5H,3-4H2;/q-1;+1
Clave InChI
FDUUAYPJFVFISM-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)