Merck
750778
Sigma-Aldrich
2-Bromoresorcinol
95%
Sinónimos:
2-Bromo-1,3-benzenediol, 2-Bromo-1,3-dihydroxybenzene
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 128,00
US$ 128,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 128,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H5BrO2
Número de CAS:
Peso molecular:
189.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 128,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
95%
Formulario
solid
mp
96-103 °C
grupo funcional
bromo
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Oc1cccc(O)c1Br
InChI
1S/C6H5BrO2/c7-6-4(8)2-1-3-5(6)9/h1-3,8-9H
Clave InChI
UOLPZAPIFFZLMF-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)