Merck
750735
Sigma-Aldrich
3,5-Di-tert-butylphenol
Seleccione un Tamaño
100 MG
US$ 260,00
500 MG
US$ 1.030,00
US$ 260,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Fecha estimada de envío16 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
US$ 260,00
500 MG
US$ 1.030,00
About This Item
Fórmula lineal:
[(CH3)3C]2C6H3OH
Número de CAS:
Peso molecular:
206.32
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.22
US$ 260,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Fecha estimada de envío16 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Formulario
powder
mp
87-89 °C (lit.)
90-91 °C
cadena SMILES
CC(C)(C)c1cc(O)cc(c1)C(C)(C)C
InChI
1S/C14H22O/c1-13(2,3)10-7-11(14(4,5)6)9-12(15)8-10/h7-9,15H,1-6H3
Clave InChI
ZDWSNKPLZUXBPE-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)