Merck
750603
Sigma-Aldrich
3-(5-Bromothieno[3,2-b]thiophen-2-yl)-2-cyanoacrylic acid
97% (HPLC)
Sinónimos:
2-Cyano-(5-bromothieno[3,2-b]thiophen-2-yl)-2-propenoic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H4BrNO2S2
Peso molecular:
314.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensayo
97% (HPLC)
Formulario
powder or crystals
mp
267-275 °C
cadena SMILES
OC(/C(C#N)=C/C(S1)=CC2=C1C=C(Br)S2)=O
InChI
1S/C10H4BrNO2S2/c11-9-3-8-7(16-9)2-6(15-8)1-5(4-12)10(13)14/h1-3H,(H,13,14)/b5-1+
Clave InChI
HCSMOQZFARKOTQ-ORCRQEGFSA-N
Aplicación
This material can be used in the synthesis of Ruthenium-Free Dyes for Dye Sensitized Solar Cells similar to MK2 Dye (Aldrich Prod. No. 728705).
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)