Merck
749605
Sigma-Aldrich
2-(Diisopropylsilyl)pyridine
95%
Sinónimos:
PyDipSiH, Pyridyldiisopropylsilane
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H19NSi
Número de CAS:
Peso molecular:
193.36
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
95%
índice de refracción
n20/D 1.496
densidad
0.917 g/mL at 25 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(C)[SiH](C(C)C)c1ccccn1
InChI
1S/C11H19NSi/c1-9(2)13(10(3)4)11-7-5-6-8-12-11/h5-10,13H,1-4H3
Clave InChI
XPUAXJBYLPPFKA-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Reagent commonly used in acyloxylation reactions
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
183.9 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
84.4 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
The Pyridyldiisopropylsilyl Group: A Masked Functionality and Directing Group for Monoselective ortho-Acyloxylation and ortho-Halogenation Reactions of Arenes
Huang, C.; et al.
Advanced Synthesis & Catalysis, 353, 1285-1305 (2011)
Natalia Chernyak et al.
Journal of the American Chemical Society, 132(24), 8270-8272 (2010-06-01)
A new general and easily installable silicon-tethered pyridyl-containing directing group (PyDipSi) that allows for highly efficient and regioselective Pd-catalyzed ortho C-H acyloxylation of arenes has been developed. It has also been demonstrated that this directing group can efficiently be removed