749036
Aluminum
sputtering target, diam. × thickness 3.00 in. × 0.125 in., 99.9995% trace metals basis
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
99.9995% trace metals basis
Formulario
pellets
temp. de autoignición
1400 °F
idoneidad de la reacción
core: aluminum
resistividad
2.6548 μΩ-cm
diám. × grosor
3.00 in. × 0.125 in.
bp
2460 °C (lit.)
mp
660.37 °C (lit.)
densidad
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Al]
InChI
1S/Al
Clave InChI
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Sol. 1 - Water-react 2
Código de clase de almacenamiento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Nanocomposite Coatings with Tunable Properties Prepared by Atomic Layer Deposition
Continuous efficiency improvements in photovoltaic devices result from material advancements and manufacturing innovation.
Spintronics offer breakthroughs over conventional memory/logic devices with lower power, leakage, saturation, and complexity.
The properties of many devices are limited by the intrinsic properties of the materials that compose them.