Merck
748625
Sigma-Aldrich
3-Bromofuran-2-boronic acid MIDA ester
95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H9BBrNO5
Peso molecular:
301.89
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
assay
95%
form
solid
mp
137-143 °C
SMILES string
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2occc2Br
InChI
1S/C9H9BBrNO5/c1-12-4-7(13)16-10(17-8(14)5-12)9-6(11)2-3-15-9/h2-3H,4-5H2,1H3
InChI key
MPQMJRLYIKQZHI-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)