Merck
748145
Sigma-Aldrich
2-(Boc-amino)-4,6-dimethylpyridine
97%
Sinónimos:
(4,6-Dimethyl-2-pyridinyl)carbamic acid tert-butyl ester, tert-Butyl (4,6-dimethyl-2-pyridinyl)carbamate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H18N2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
222.28
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
form
solid
mp
75-79 °C
SMILES string
Cc1cc(C)nc(NC(=O)OC(C)(C)C)c1
InChI
1S/C12H18N2O2/c1-8-6-9(2)13-10(7-8)14-11(15)16-12(3,4)5/h6-7H,1-5H3,(H,13,14,15)
InChI key
VTOQKBTVQSCALH-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)