Merck
74814
Sigma-Aldrich
1,1,3,3,5,5,7,7-Octamethyltetrasiloxane
technical, ≥85% (GC)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H26O3Si4
Número de CAS:
Peso molecular:
282.63
Beilstein:
1770063
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
grado
technical
Ensayo
≥85% (GC)
índice de refracción
n20/D 1.388 (lit.)
bp
169 °C (lit.)
densidad
0.862 g/mL at 20 °C (lit.)
cadena SMILES
C[SiH](C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[SiH](C)C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)