Merck
Todas las fotos(6)
Documentos clave
747912
Sigma-Aldrich
Boxed reaction: Sonogashira Reaction in Lipshutz Surfactant
greener alternative
About This Item
Código UNSPSC:
12161600
NACRES:
NA.22
idoneidad de la reacción
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
características de los productos alternativos más sostenibles
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
categoría alternativa más sostenible
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. Find details here.
Aplicación
This kit contains the reagents, catalyst, and solvent required to perform a Sonogashira reaction in TPGS-750-M, a surfactant developed by the Lipshutz group as a greener alternative to organic solvents. This technology allows common metal-catalyzed reactions to be run under aqueous conditions, considerably reducing solvent waste. The components are pre-weighed in the appropriate amounts for a 1 mmol scale reaction.
Please refer to the attached Protocol for details.
Los componentes del kit también están disponibles por separado
Referencia del producto
Descripción
SDS
  • 225657Bis(acetonitrile)dichloropalladium(II), 99% 5 mgSDS
  • 638064XPhos, 98% 12 mgSDS
  • 763918DL-α-Tocopherol methoxypolyethylene glycol succinate solution, 5 wt. % in H2O 2 mLSDS
  • T0886Triethylamine, ≥99% .28 mLSDS
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
5.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
-15 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)