Merck
747181
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene glycol)-block-poly(N-isopropylacrylamide)
α-methoxy, ω-dodecane, PEG Mn 2,000, PNIPAM Mn 24,000, PDI <1.2
Sinónimos:
PEG-block-PNIPAM, PEG-b-polyNIPAM, PEGylated polyNIPAM, PNIPAAm
Seleccione un Tamaño
500 MG
US$ 2.120,00
US$ 2.120,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 MG
US$ 2.120,00
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(OC2H4)mC6H7NO2(C6H11NO)nH
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
US$ 2.120,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Formulario
solid
mol peso
PEG Mn 2,000
PNIPAM Mn 24,000
PDI
<1.2
Descripción general
Poly(ethylene glycol)-b-poly(N-isopropylacrylamide) (PEG110-b-PNIPAM44) undergoes thermoresponsive micellization in water, forming micelles of varied size, structure and distribution depending on the concentration of the block copolymer.[1]
Aplicación
Well-defined PEG-block-PNIPAM diblock copolymers can form thermoresponsive vesicles in water and enable controlled drug release.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Temperature-Controlled Assembly and Release from Polymer Vesicles of Poly(ethylene oxide)-block-poly(N-isopropylacrylamide)
Qin S, et al.
Advanced Materials, 18, 2905?2909-2905?2909 (2006)
Thermoresponsive micellization of poly (ethylene glycol)-b-poly (N-isopropylacrylamide) in water.
Zhang W
Macromolecules, 38(13), 5743-5747 (2005)
Artículos
Professor Mitsuhiro Ebara provides insights on several types of smart nanofiber mesh systems that have been explored for different drug delivery purposes.