746878
Iron
nanopowder, 60-80 nm particle size, ≥99% trace metals basis
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥99% trace metals basis
Formulario
nanopowder
resistividad
9.71 μΩ-cm
tamaño de partícula
60-80 nm
bp
2750 °C (lit.)
mp
1535 °C (lit.)
densidad
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
battery manufacturing
cadena SMILES
[Fe]
InChI
1S/Fe
Clave InChI
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Sol. 2 - Self-heat. 2
Código de clase de almacenamiento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Professor Hui Mao explores the use of superparamagnetic iron oxide nanoparticles (INOPs) that offer an alternate contrast-enhancing mechanism.
TiO2 exhibits wide band gap semiconductor and memristor properties electronically, with high opacity and UV absorbance optically.
Prof. Yadong Yin discusses various synthesis methods of magnetite nanocrystals and their applications in different fields.
Magnetic materials find diverse applications from data storage to renewable energy.