Merck
745766
Sigma-Aldrich
11-Mercaptoundecanamide
97%
Sinónimos:
10-Amido-1-decanethiol, Undecanamide, 11-mercapto-
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H23NOS
Número de CAS:
Peso molecular:
217.37
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
88-94 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
NC(=O)CCCCCCCCCCS
InChI
1S/C11H23NOS/c12-11(13)9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-14/h14H,1-10H2,(H2,12,13)
Clave InChI
LBHLMQVBCVDGID-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
“Wave function engineering” through charge transport by tunneling across self-assembled monolayers (SAMs) for molecular electronics.
Amido derivative SAMs have been used to control the protein absorption in biological applications.
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Ananthakrishnan Sethuraman et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 20(18), 7779-7788 (2004-08-25)
Besides significantly broadening the scope of available data on adhesion of proteins on solid substrates, we demonstrate for the first time that all seven proteins (tested here) behave similarly with respect to adhesion exhibiting a step increase in adhesion as
Sigal;George B.;
Journal of the American Chemical Society, 120(14), 3464-3473 (1998)
Thuo;Martin M.;
Journal of the American Chemical Society, 134(26), 10876-10884 (2101)