Merck
744441
Sigma-Aldrich
5-Chloro-5H-dibenzo[a,d]cycloheptene
97%
Sinónimos:
5H-Dibenzo[a,d]cyclohepten-5-yl chloride, Dibenzosuberenyl chloride, tropCl
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H11Cl
Número de CAS:
Peso molecular:
226.70
Beilstein:
515093
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
≥96.5% (HPLC)
97%
Formulario
powder
cadena SMILES
ClC1C(C=CC=C2)=C2C=CC3=C1C=CC=C3
InChI
1S/C15H11Cl/c16-15-13-7-3-1-5-11(13)9-10-12-6-2-4-8-14(12)15/h1-10,15H
Clave InChI
XUDMFUCJNFYMRZ-UHFFFAOYSA-N
Envase
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pictogramas
Environment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Ethanol as hydrogen donor: highly efficient transfer hydrogenations with rhodium(I) amides.
Theo Zweifel et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 47(17), 3245-3249 (2008-03-19)
Electromeric rhodium radical complexes.
Florian Frank Puschmann et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 49(2), 385-389 (2009-12-04)
Torsten Büttner et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 24(24), 2820-2821 (2004-12-16)
A combination of the rigid bis(5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-yl)amine (trop(2)NH) and 5-amino-5H-dibenzo[a,d]cycloheptene (tropNH(2)) ligand allowed the synthesis of the stable pentacoordinated 18 electron amine olefin rhodium(i) complex [Rh(trop(2)NH)(tropNH(2))]O(3)SCF(3)(); this complex can be cleanly deprotonated [pK(a)(DMSO) = 20.6(1)] to the corresponding amide [Rh(trop(2)N)(tropNH(2))](6) which
Chiral Rhodium(I) and Iridium(I) Amino-Olefin Complexes:? pKa, N-H Bond Dissociation Energy, and Catalytic Transfer Hydrogenation
Maire, P., et al.
Organometallics, 24, 3207-3218 (2005)
Catalyzed Dehydrogenative Coupling of Primary Alcohols with Water, Methanol, or Amines
Zweifel, T., et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 49, 559-563 (2009)