Merck
74305
Sigma-Aldrich
1,2-Dimethyl-3-propylimidazolium tris(trifluoromethylsulfonyl)methide
≥97.0% (HPLC)
Sinónimos:
DMPIMe
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H15F9N2O6S3
Número de CAS:
Peso molecular:
550.44
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
≥97.0% (HPLC)
Formulario
liquid
impurezas
<0.5% water
cadena SMILES
CCC[n+]1ccn(C)c1C.FC(F)(F)S(=O)(=O)[C-](S(=O)(=O)C(F)(F)F)S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H15N2.C4F9O6S3/c1-4-5-10-7-6-9(3)8(10)2;5-2(6,7)20(14,15)1(21(16,17)3(8,9)10)22(18,19)4(11,12)13/h6-7H,4-5H2,1-3H3;/q+1;-1
Clave InChI
LUWJQOLQUXTUGM-UHFFFAOYSA-N
Forma física
Fluorinated, hydrophobic ionic liquid
Otras notas
Interfacial stability of Li in solvent-free ionic liquid[1]
Información legal
Product protected by U.S. Patent 5,827,602 assigned to Covalent Associates, Inc. Woburn, MA, USA
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
V.R. Koch et al.
Journal of the Electrochemical Society, 142, 116-116 (1995)