Merck
742961
Sigma-Aldrich
4-Methoxybenzyl bromide
≥90% (GC)
Sinónimos:
1-(Bromomethyl)-4-methoxybenzene, 4-(Bromomethyl)anisole, p-(Bromomethyl)anisole, p-Methoxybenzyl bromide
About This Item
Fórmula lineal:
CH2BrC6H4OCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
201.06
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
≥90% (GC)
contiene
~3 wt. % K2CO3 as stabilizer
índice de refracción
n20/D 1.573
n20/D 1.5780 (lit.)
bp
91 °C/1 mmHg (lit.)
densidad
1.395 g/mL at 19 °C (lit.)
1.432 g/mL at 20 °C
cadena SMILES
COc1ccc(CBr)cc1
InChI
1S/C8H9BrO/c1-10-8-4-2-7(6-9)3-5-8/h2-5H,6H2,1H3
Clave InChI
GIGRWGTZFONRKA-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Asymmetric total syntheses of (R)-(-)-argentilactone and (S)-5-hexadecanolide.
Sabitha, G., et al.
Synthesis, 17, 2879-2884 (2006)
Kelvine Chignen Possi et al.
Journal of medicinal chemistry, 60(22), 9263-9274 (2017-10-14)
Azapeptide analogues of growth hormone releasing peptide-6 (GHRP-6) exhibit promising affinity, selectivity, and modulator activity on the cluster of differentiation 36 receptor (CD36). For example, [A