Merck
742805
Sigma-Aldrich
Methanethiol
≥98.0%
Sinónimos:
Mercaptan C1, Methyl mercaptan
About This Item
Fórmula lineal:
CH3SH
Número de CAS:
Peso molecular:
48.11
Beilstein:
1696840
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12142100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
densidad de vapor
1.66 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
1536 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
≥98.0%
Formulario
gas
lim. expl.
21.8 %
bp
6 °C (lit.)
mp
−123 °C (lit.)
grupo funcional
thiol
cadena SMILES
CS
InChI
1S/CH4S/c1-2/h2H,1H3
Clave InChI
LSDPWZHWYPCBBB-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Methanethiol may be used in the synthesis of 1,3-bis(methylthio)-2-propanol from epichlorohydrin. It can undergo steam reforming over cerium oxide to form hydrogen-rich gases (hydrogen, carbon monoxide and carbon dioxide).
Envase
500ml high pressure aluminum cylinder equipped with a stainless steel valve according to DIN 477-1.
Otras notas
For 742805-400G-EU packaging: 1000 mL of aluminium cylinder equipped with stainless steel valve.
Productos recomendados
For 742805-400G-EU: outlet fitting: DIN 477-1 no. 1, Z742162 or Z742164 are the recommended regulators.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas
Código de clase de almacenamiento
2A - Gases
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
-0.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-18 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)